accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 1017777-83-1

H3COClOHOF

CAS RN 1017777-83-1

IUPAC Namn: 2-(6-chloro-2-fluoro-3-methoxyphenyl)acetic acid
Synonymer: (6-chloro-2-fluoro-3-methoxyphenyl)acetic acid
Molekylvikt (g/mol): 218.61
Molekylär sammansättning: C9H8ClFO3
InChi Key: SZVJYTRCVDHYHX-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=C(F)C(CC(O)=O)=C(Cl)C=C1
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat