accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OH3CFFF

CAS RN 1017778-02-7

IUPAC Namn: 1-methoxy-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzene
Synonymer: 1-methoxy-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzene
Molekylvikt (g/mol): 190.17
Molekylär sammansättning: C9H9F3O
InChi Key: BQCODZWYEJGCPT-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=CC=CC(=C1C)C(F)(F)F
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat