missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-Methyl-3-(trifluoromethyl)anisole, 97%, Thermo Scientific™

Produktkod. 15495457
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15495457 250 mg 250mg
15485457 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15495457 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32706.MD
Request Bulk or Custom Format

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1017778-02-7
Molekylformel C9H9F3O
Molekylvikt (g/mol) 190.17
MDL-nummer MFCD09832284
InChI-nyckel BQCODZWYEJGCPT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-3-trifluoromethyl anisole, 1-methoxy-2-methyl-3-trifluoromethyl benzene, 3-methoxy-2-methyl-1-trifluoromethyl benzene
PubChem CID 46737517
IUPAC-namn 1-methoxy-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzene
LEDER COC1=CC=CC(=C1C)C(F)(F)F

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-Methyl-3-(trifluoromethyl)anisole
Brytningsindex 1.4587
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 190.16
Procent renhet 97%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.