CAS RN 1020253-78-4
IUPAC Namn:
2-(tert-butoxy)-3-iodopyridine
Synonymer:
2-(tert-butoxy)-3-iodopyridine
Molekylvikt (g/mol):
277.11
Molekylär sammansättning:
C9H12INO
InChi Key:
BTQSPOKSJDXPLC-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC(C)(C)OC1=C(I)C=CC=N1
1
–
1
av
1
Resultat
1
2-tert-Butoxy-3-iodopyridine, 95%, Thermo Scientific™
CAS: 1020253-78-4 Molekylformel: C9H12INO Molekylvikt (g/mol): 277.105 MDL-nummer: MFCD09263324 InChI-nyckel: BTQSPOKSJDXPLC-UHFFFAOYSA-N Synonym: 2-tert-butoxy-3-iodopyridine PubChem CID: 42553053 IUPAC-namn: 3-iodo-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]pyridine LEDER: CC(C)(C)OC1=C(C=CC=N1)I