accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 102225-55-8

CH3CH3

CAS RN 102225-55-8

IUPAC Namn: 1-[2-(4-ethylphenyl)ethynyl]-4-propylbenzene
Synonymer: 1-[2-(4-ethylphenyl)ethynyl]-4-propylbenzene
Molekylvikt (g/mol): 248.37
Molekylär sammansättning: C19H20
InChi Key: SAVOJCMTUWNCLL-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCC1=CC=C(C=C1)C#CC1=CC=C(CC)C=C1
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat