accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CONHSOOFFF

CAS RN 1022816-54-1

IUPAC Namn: N-[(4-methoxyphenyl)methyl]-4-(trifluoromethyl)benzene-1-sulfonamide
Synonymer: N-[(4-methoxyphenyl)methyl]-4-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide
Molekylvikt (g/mol): 345.34
Molekylär sammansättning: C15H14F3NO3S
InChi Key: FBRYTJDZLMZALB-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=CC=C(CNS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F)C=C1
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat