missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-(4-Methoxybenzyl)-4-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide, 97%, Thermo Scientific™

Produktkod. 15483886
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15483886 250 mg 250mg
15473886 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15483886 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H57999.MD
Request Bulk or Custom Format

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1022816-54-1
Molekylformel C15H14F3NO3S
Molekylvikt (g/mol) 345.336
MDL-nummer MFCD11729419
InChI-nyckel FBRYTJDZLMZALB-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-4-methoxyphenyl methyl-4-trifluoromethyl benzenesulfonamide, n-4-methoxybenzyl-4-trifluoromethyl benzenesulfonamide
PubChem CID 3703506
IUPAC-namn N-[(4-methoxyphenyl)methyl]-4-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide
LEDER COC1=CC=C(C=C1)CNS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-(4-Methoxybenzyl)-4-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 345.33
Procent renhet 97%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.