accessibility menu, dialog, popup

UserName

OClClFFF

CAS RN 1092460-77-9

IUPAC Namn: 3-chloro-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Synonymer: 3-chloro-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Molekylvikt (g/mol): 243.01
Molekylär sammansättning: C8H3Cl2F3O
InChi Key: KKXPAIGCYQCQHM-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC(F)(F)C1=C(Cl)C=C(C=C1)C(Cl)=O

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat