accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CH3CCH3HNOOFOOHClNHSOOCl

CAS RN 1169483-24-2

IUPAC Namn: 2-{4-[4-(tert-butylcarbamoyl)-2-(2-chloro-4-cyclopropylbenzenesulfonamido)phenoxy]-5-chloro-2-fluorophenyl}acetic acid
Synonymer: {4-[4-(tert-butylcarbamoyl)-2-(2-chloro-4-cyclopropylbenzenesulfonamido)phenoxy]-5-chloro-2-fluorophenyl}acetic acid
Molekylvikt (g/mol): 609.49
Molekylär sammansättning: C28H27Cl2FN2O6S
InChi Key: PFWVGKROPKKEDW-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(C)(C)NC(=O)C1=CC(NS(=O)(=O)C2=C(Cl)C=C(C=C2)C2CC2)=C(OC2=C(Cl)C=C(CC(O)=O)C(F)=C2)C=C1

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat