CAS RN 1189697-61-7
IUPAC Namn:
—
Synonymer:
—
Molekylvikt (g/mol):
—
Molekylär sammansättning:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
av
1
Resultat
1
Hydantoin-5-13C,1-15N, TRC
CAS: 1189697-61-7 Molekylformel: C213CH4N15NO2 Molekylvikt (g/mol): 102.06 LEDER: O=C1[13CH2][15NH]C(=O)N1