Läs mer
Hydantoin-5-13C,1-15N, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hydantoin-5-13C,1-15N |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H4N2O2/c6-2-1-4-3(7)5-2/h1H2,(H2,4,5,6,7)/i1+1,4+1 |
| Formel vikt | 102.0277 |