CAS RN 1192365-87-9
IUPAC Namn:
—
Synonymer:
—
Molekylvikt (g/mol):
—
Molekylär sammansättning:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
av
1
Resultat
1
Cefpodoxime Proxetil Isopropylcarbamate, TRC
CAS: 1192365-87-9 Molekylformel: C25H33N5O11S2 Molekylvikt (g/mol): 643.69 Synonym: (6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(Methoxyimino)-2-[2-[[(1-methylethoxy)carbonyl]amino]-4-thiazolyl]acetyl]amino]-3-(methoxymethyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid 1-[[(1-Methylethoxy)carbonyl]oxy]ethyl Ester IUPAC-namn: 1-propan-2-yloxycarbonyloxyethyl (6R,7R)-7-[[(2E)-2-methoxyimino-2-[2-(propan-2-yloxycarbonylamino)-1,3-thiazol-4-yl]acetyl]amino]-3-(methoxymethyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate LEDER: COCC1=C(N2[C@H](SC1)[C@H](NC(=O)\C(=N/OC)\c3csc(NC(=O)OC(C)C)n3)C2=O)C(=O)OC(C)OC(=O)OC(C)C