missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Cefpodoxime Proxetil Isopropylcarbamate, TRC

Produktkod. 30364626
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30364626 10 mg
30357049 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30364626 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC24387510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1192365-87-9
Molekylformel C25H33N5O11S2
Molekylvikt (g/mol) 643.69
Synonym (6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(Methoxyimino)-2-[2-[[(1-methylethoxy)carbonyl]amino]-4-thiazolyl]acetyl]amino]-3-(methoxymethyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid 1-[[(1-Methylethoxy)carbonyl]oxy]ethyl Ester
IUPAC-namn 1-propan-2-yloxycarbonyloxyethyl (6R,7R)-7-[[(2E)-2-methoxyimino-2-[2-(propan-2-yloxycarbonylamino)-1,3-thiazol-4-yl]acetyl]amino]-3-(methoxymethyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate
LEDER COCC1=C(N2[C@H](SC1)[C@H](NC(=O)\C(=N/OC)\c3csc(NC(=O)OC(C)C)n3)C2=O)C(=O)OC(C)OC(=O)OC(C)C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Cefpodoxime Proxetil Isopropylcarbamate
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C25H33N5O11S2/c1-11(2)38-24(34)28-23-26-15(10-43-23)16(29-37-7)19(31)27-17-20(32)30-18(14(8-36-6)9-42-21(17)30)22(33)40-13(5)41-25(35)39-12(3)4/h10-13,17,21H,8-9H2,1-7H3,(H,27,31)(H,26,28,34)/b29-16+/t13?,17-,21-/m1/s1
Formel vikt 643.1618
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.