accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COSiH3CCH3OSiH3CCH3OCH3

CAS RN 122571-17-9

IUPAC Namn: (4-methoxyphenyl)({[(4-methoxyphenyl)dimethylsilyl]oxy})dimethylsilane
Synonymer: (4-methoxyphenyl)({[(4-methoxyphenyl)dimethylsilyl]oxy})dimethylsilane
Molekylvikt (g/mol): 346.57
Molekylär sammansättning: C18H26O3Si2
InChi Key: BCPXZIHUIDBHCK-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=CC=C(C=C1)[Si](C)(C)O[Si](C)(C)C1=CC=C(OC)C=C1

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat