missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1,3-Bis(4-methoxyphenyl)-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane, 97%, Thermo Scientific™

Produktkod. 11492050
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11492050 5 g 5g
11482050 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11492050 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H28477.06

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 122571-17-9
Molekylformel C18H26O3Si2
Molekylvikt (g/mol) 346.57
MDL-nummer MFCD09266156
InChI-nyckel BCPXZIHUIDBHCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-bis 4-methoxyphenyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane, 4-methoxyphenyl 4-methoxyphenyl dimethylsilyl oxy dimethylsilane, 1,3-di 4-methoxyphenyl-1,1,3,3-tetrametyldisiloxane, disiloxane,1,3-bis 4-methoxyphenyl-1,1,3,3-tetramethyl, 4-methoxyphenyl 4-methoxyphenyl-dimethylsilyl oxy dimethylsilane, acmc-20mq3v, amtsi052, oxybis 4-methoxyphenyl dimethylsilane
PubChem CID 14270327
IUPAC-namn (4-methoxyphenyl)-[(4-methoxyphenyl)-dimethylsilyl]oxy-dimethylsilane
LEDER COC1=CC=C(C=C1)[Si](C)(C)O[Si](C)(C)C1=CC=C(OC)C=C1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1,3-Bis(4-methoxyphenyl)-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane
Kvantitet 5 g
Formel vikt 346.57
Procent renhet 97%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.