accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClH3CN

CAS RN 123-03-5

IUPAC Namn: 1-hexadecylpyridin-1-ium chloride
Synonymer: cetylpyridinium chloride cetylpyridinium chloride anhydrous
Molekylvikt (g/mol): 339.99
Molekylär sammansättning: C21H38ClN
InChi Key: YMKDRGPMQRFJGP-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+]1=CC=CC=C1
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat