missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Cetylpyridinium Chloride, TRC

Produktkod. 18091720
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
1 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18091720 1 g
18032420 25 g
18023020 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18091720 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC2816051G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 123-03-5
Molekylformel C21 H38 N . Cl
Molekylvikt (g/mol) 339.99
Synonym Pyridinium, 1-hexadecyl-, chloride (1:1), 1-Hexadecylpyridinium chloride (6CI,7CI), Pyridinium, 1-hexadecyl-, chloride (8CI,9CI), 1-Cetylpyridinium chloride, 1-Palmitylpyridinium chloride, 1-n-Hexadecanepyridinium chloride, Acetoquat CPC, Aktivex, Ammonyx CPC, Biosept, CPC, CPC (onium compound), Cecure, Ceepryn chloride, Cepacol, Cepacol chloride, Ceprim, Cetafilm, Cetamium, Cetylpyridinium chloride, Dobendan, Halset, Hexadecylpyridinium chloride, Intexsan CPC, Ipanol, Medilave, Merocet, Merothol, N-Cetylpyridinium chloride, N-Cetylpyridium chloride, NB 002, NB 003, NB 401, Newkalgen B 651P, Pionin B 651P, Pristacin, Pyrisept, Quaternario CPC, Ronacare CPC, Septolete, TsPKh, n-Hexadecylpyridinium chloride
IUPAC-namn 1-hexadecylpyridin-1-ium;chloride
LEDER [Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCC[n+]1ccccc1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Cetylpyridinium Chloride
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C21H38N.ClH/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-19-22-20-17-15-18-21-22;/h15,17-18,20-21H,2-14,16,19H2,1H3;1H/q+1;/p-1
Formel vikt 339.2693
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.