accessibility menu, dialog, popup

UserName

NHNSNH2SH2N

CAS RN 1256482-81-1

IUPAC Namn: 2-(4-carbamothioylphenyl)-1H-1,3-benzodiazole-6-carbothioamide
Synonymer: 2-(4-carbamothioylphenyl)-3H-1,3-benzodiazole-5-carbothioamide
Molekylvikt (g/mol): 312.41
Molekylär sammansättning: C15H12N4S2
InChi Key: YFZMXNBFKPYLTB-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC(=S)C1=CC=C(C=C1)C1=NC2=CC=C(C=C2N1)C(N)=S
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat