accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CCH3H3COONOONHCH3

CAS RN 1256483-64-3

IUPAC Namn: tert-butyl 4-[(methylcarbamoyl)methoxy]piperidine-1-carboxylate
Synonymer: tert-butyl 4-[(methylcarbamoyl)methoxy]piperidine-1-carboxylate
Molekylvikt (g/mol): 272.35
Molekylär sammansättning: C13H24N2O4
InChi Key: SDDBNIDYPIAJIT-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CNC(=O)COC1CCN(CC1)C(=O)OC(C)(C)C
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat