accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 1259992-37-4

CH3OHONH2FFF

CAS RN 1259992-37-4

IUPAC Namn: 2-amino-3-[4-methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl]propanoic acid
Synonymer: 2-amino-3-[4-methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl]propanoic acid
Molekylvikt (g/mol): 247.22
Molekylär sammansättning: C11H12F3NO2
InChi Key: GRXCAPPJSLZHME-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC1=C(C=C(CC(N)C(O)=O)C=C1)C(F)(F)F
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat

Begränsa resultat

  • (2)
  • (1)
  • (1)