missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-Methyl-3-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine, 97%, Thermo Scientific™

Produktkod. 15488015
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15488015 250 mg 250mg
15424887 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15488015 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32197.MD
Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1259992-37-4
Molekylformel C11H12F3NO2
Molekylvikt (g/mol) 247.217
MDL-nummer MFCD09832296
InChI-nyckel GRXCAPPJSLZHME-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-3-trifluoromethyl-dl-phenylalanine, 2-amino-3-4-methyl-3-trifluoromethyl phenyl propanoic acid
PubChem CID 46737527
IUPAC-namn 2-amino-3-[4-methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl]propanoic acid
LEDER CC1=C(C=C(C=C1)CC(C(=O)O)N)C(F)(F)F

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-Methyl-3-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Smältpunkt ∽237°C (decomposition)
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 247.22
Procent renhet 97%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.