accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OFFFN

CAS RN 1261683-78-6

IUPAC Namn: 2-[2-methyl-5-(trifluoromethoxy)phenyl]acetonitrile
Synonymer: 2-[2-methyl-5-(trifluoromethoxy)phenyl]acetonitrile
Molekylvikt (g/mol): 215.18
Molekylär sammansättning: C10H8F3NO
InChi Key: DSENNMKYJGBGSH-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=C(CC#N)C=C(OC(F)(F)F)C=C1
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat