CAS RN 126312-31-0
IUPAC Namn:
—
Synonymer:
—
Molekylvikt (g/mol):
—
Molekylär sammansättning:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
av
1
Resultat
1
Desmethyl Metsulfuron-methyl, TRC
CAS: 126312-31-0 Molekylformel: C13H13N5O6S Molekylvikt (g/mol): 367.34 Synonym: 2-[[[[(3,4-Dihydro-6-methyl-4-oxo-1,3,5-triazin-2-yl)amino]carbonyl]amino]sulfonyl]benzoic Acid Methyl Ester,2-[[[[(1,4-Dihydro-6-methyl-4-oxo-1,3,5-triazin-2-yl)amino]carbonyl]amino]sulfonyl]benzoic Acid Methyl Ester; LEDER: COC(=O)c1ccccc1S(=O)(=O)NC(=O)NC2=NC(=NC(=O)N2)C