Läs mer
Desmethyl Metsulfuron-methyl, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Desmethyl Metsulfuron-methyl |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H13N5O6S/c1-7-14-11(16-12(20)15-7)17-13(21)18-25(22,23)9-6-4-3-5-8(9)10(19)24-2/h3-6H,1-2H3,(H3,14,15,16,17,18,20,21) |