accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NOH3CBr

CAS RN 126717-59-7

IUPAC Namn: 3-bromo-6-methoxy-2-methylpyridine
Synonymer: 3-bromo-6-methoxy-2-methylpyridine
Molekylvikt (g/mol): 202.05
Molekylär sammansättning: C7H8BrNO
InChi Key: VWNXCCTWVAQAPL-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=NC(C)=C(Br)C=C1

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat