CAS RN 130063-07-9
IUPAC Namn:
—
Synonymer:
—
Molekylvikt (g/mol):
—
Molekylär sammansättning:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
av
1
Resultat
1
D-Homoanalog of Triamcinolone, TRC
CAS: 130063-07-9 Molekylformel: C21H27FO6 Molekylvikt (g/mol): 394.43 Synonym: (11beta,16alpha,17alpha)-9-Fluoro-11,16,17-trihydroxy-17-(hydroxymethyl)-D-homoandrosta-1,4-diene-3,17a-dione,(2R,3R,4aS,4bS,10aS,10bR,11S,12aS)-10b-Fluoro-3,4,4a,5,6,10a,10b,11,12,12a-decahydro-2,3,11-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)-10a,12a-dimethyl-1,8(2H,4bH)-chrysenedione; IUPAC-namn: (2R,3R,4aS,4bS,10aS,10bR,11S,12aS)-10b-fluoro-2,3,11-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)-10a,12a-dimethyl-3,4,4a,4b,5,6,11,12-octahydrochrysene-1,8-dione LEDER: C[C@]12C[C@H](O)[C@@]3(F)[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1C[C@@H](O)[C@](O)(CO)C2=O