CAS RN 130194-43-3
IUPAC Namn:
—
Synonymer:
—
Molekylvikt (g/mol):
—
Molekylär sammansättning:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
av
1
Resultat
1
(R)-Norfluoxetine, TRC
CAS: 130194-43-3 Molekylformel: C16 H16 F3 N O Molekylvikt (g/mol): 295.3 Synonym: Benzenepropanamine, γ-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]-, (γR)- (9CI, ACI),(γR)-γ-[4-(Trifluoromethyl)phenoxy]benzenepropanamine (ACI),Benzenepropanamine, γ-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]-, (R)- (ZCI),(3R)-3-Phenyl-3-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]propan-1-amine,(R)-3-(4-Trifluoromethylphenoxy)-3-phenylpropylamine,(R)-3-Phenyl-3-(4-trifluoromethyl-phenoxy)-propylamine,(R)-Norfluoxetine,1-[(1R)-3-Amino-1-phenylpropoxy]-4-(trifluoromethyl)benzene IUPAC-namn: (3R)-3-phenyl-3-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]propan-1-amine LEDER: NCC[C@@H](Oc1ccc(cc1)C(F)(F)F)c2ccccc2