missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(R)-Norfluoxetine, TRC

Produktkod. 30136002
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30136002 25 mg -
30010673 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30136002 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN68109025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 130194-43-3
Molekylformel C16 H16 F3 N O
Molekylvikt (g/mol) 295.3
Synonym Benzenepropanamine, γ-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]-, (γR)- (9CI, ACI), (γR)-γ-[4-(Trifluoromethyl)phenoxy]benzenepropanamine (ACI), Benzenepropanamine, γ-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]-, (R)- (ZCI), (3R)-3-Phenyl-3-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]propan-1-amine, (R)-3-(4-Trifluoromethylphenoxy)-3-phenylpropylamine, (R)-3-Phenyl-3-(4-trifluoromethyl-phenoxy)-propylamine, (R)-Norfluoxetine, 1-[(1R)-3-Amino-1-phenylpropoxy]-4-(trifluoromethyl)benzene
IUPAC-namn (3R)-3-phenyl-3-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]propan-1-amine
LEDER NCC[C@@H](Oc1ccc(cc1)C(F)(F)F)c2ccccc2

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (R)-Norfluoxetine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C16H16F3NO/c17-16(18,19)13-6-8-14(9-7-13)21-15(10-11-20)12-4-2-1-3-5-12/h1-9,15H,10-11,20H2/t15-/m1/s1
Formel vikt 295.1184
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.