accessibility menu, dialog, popup

UserName

NaHOOO(Z)

CAS RN 131733-92-1

IUPAC Namn: sodium 2-[(6Z)-5-hydroxy-6,7,8,9-tetrahydro-5H-benzo[7]annulen-6-ylidene]acetate
Synonymer: sodium 2-[(6Z)-5-hydroxy-5,7,8,9-tetrahydrobenzo[7]annulen-6-ylidene]acetate
Molekylvikt (g/mol): 240.23
Molekylär sammansättning: C13H13NaO3
InChi Key: BTWDZCORIHHOPO-DQMXGCRQNA-M
SMILES: [Na+].OC1C2=CC=CC=C2CCC\C1=C\C([O-])=O
Molekylvikt (g/mol) 
  • (2)
  • (1)
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Fysisk form 
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat

Begränsa resultat

  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)