accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 1323966-23-9

IUPAC Namn: 1-(bromomethyl)-2-fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzene
Synonymer: 1-(bromomethyl)-2-fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzene
Molekylvikt (g/mol): 271.05
Molekylär sammansättning: C9H7BrF4
InChi Key: URFTTWLWYFEASU-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC(CBr)=C(F)C=C1C(F)(F)F
Fysisk form 
  • (2)
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat