CAS RN 1331891-93-0
IUPAC Namn:
—
Synonymer:
—
Molekylvikt (g/mol):
—
Molekylär sammansättning:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
av
1
Resultat
1
3-Cysteinylacetaminophen Trifluoroacetic Acid Salt, TRC
CAS: 1331891-93-0 Molekylformel: C11 H14 N2 O4 S . C2 H F3 O2 Molekylvikt (g/mol): 384.33 Synonym: 3-Cysteinylacetaminophen Tfa Salt IUPAC-namn: (2R)-3-(5-acetamido-2-hydroxyphenyl)sulfanyl-2-aminopropanoic acid;2,2,2-trifluoroacetic acid LEDER: CC(=O)Nc1ccc(O)c(SC[C@H](N)C(=O)O)c1.OC(=O)C(F)(F)F