Läs mer
3-Cysteinylacetaminophen Trifluoroacetic Acid Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Cysteinylacetaminophen Trifluoroacetic Acid Salt |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14N2O4S.C2HF3O2/c1-6(14)13-7-2-3-9(15)10(4-7)18-5-8(12)11(16)17;3-2(4,5)1(6)7/h2-4,8,15H,5,12H2,1H3,(H,13,14)(H,16,17);(H,6,7)/t8-;/m0./s1 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Formel vikt | 384.0603 |
| Procent renhet | >95% |
| Frakt skick | Room Temperature |