accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH2SH2N

CAS RN 139-65-1

IUPAC Namn: 4-[(4-aminophenyl)sulfanyl]aniline
Synonymer: 4,4'-thiodianiline
Molekylvikt (g/mol): 216.3
Molekylär sammansättning: C12H12N2S
InChi Key: ICNFHJVPAJKPHW-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC1=CC=C(SC2=CC=C(N)C=C2)C=C1
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat