CAS RN 139459-55-5
IUPAC Namn:
—
Synonymer:
—
Molekylvikt (g/mol):
—
Molekylär sammansättning:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
av
1
Resultat
1
4-Nitrophenyl 2-Acetamido-6-O-(2-acetamido-2-deoxy-Beta-D-glucopyranosyl) -3-O-(Beta-D-galactopyranosyl)-2-deoxy-Alpha-D-galactopyranoside, TRC
CAS: 139459-55-5 Molekylformel: C28 H41 N3 O18 Molekylvikt (g/mol): 707.63 IUPAC-namn: N-[(2R,3R,4R,5S,6R)-2-[[(2R,3R,4R,5R,6R)-5-acetamido-3-hydroxy-6-(4-nitrophenoxy)-4-[(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]methoxy]-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]acetamide LEDER: CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1OC[C@H]2O[C@H](Oc3ccc(cc3)[N+](=O)[O-])[C@H](NC(=O)C)[C@@H](O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)[C@H]2O