Läs mer
4-Nitrophenyl 2-Acetamido-6-O-(2-acetamido-2-deoxy-Beta-D-glucopyranosyl) -3-O-(Beta-D-galactopyranosyl)-2-deoxy-Alpha-D-galactopyranoside, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Nitrophenyl 2-Acetamido-6-O-(2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranosyl) -3-O-(beta-D-galactopyranosyl)-2-deoxy-alpha-D-galactopyranoside |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C28H41N3O18/c1-10(34)29-17-22(39)19(36)14(7-32)46-26(17)44-9-16-21(38)25(49-28-24(41)23(40)20(37)15(8-33)47-28)18(30-11(2)35)27(48-16)45-13-5-3-12(4-6-13)31(42)43/h3-6,14-28,32-33,36-41H,7-9H2,1-2H3,(H,29,34)(H,30,35)/t14-,15-,16-,17-,18-,19-,20+,21+,22-,23+,24-,25-,26-,27+,28+/m1/s1 |
| Formel vikt | 707.2385 |