CAS RN 1431698-10-0
IUPAC Namn:
—
Synonymer:
—
Molekylvikt (g/mol):
—
Molekylär sammansättning:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
av
1
Resultat
1
OTSSP167 hydrochloride, MedChemExpress
MedChemExpress OTSSP167 (OTS167) hydrochloride is a highly potent and ATP-competitive MELK inhibitor with IC50 value of 0.41 nM.