accessibility menu, dialog, popup

UserName

BONHClNOOFHOOH

CAS RN 1449144-52-8

IUPAC Namn: {5-[(5-chloro-2-nitrophenyl)carbamoyl]-2-fluorophenyl}boronic acid
Synonymer: 5-[(5-chloro-2-nitrophenyl)carbamoyl]-2-fluorophenylboronic acid
Molekylvikt (g/mol): 338.48
Molekylär sammansättning: C13H9BClFN2O5
InChi Key: YARGFVSGOJRMQM-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OB(O)C1=C(F)C=CC(=C1)C(=O)NC1=C(C=CC(Cl)=C1)[N+]([O-])=O
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat