accessibility menu, dialog, popup

UserName

BOHNClFHOOH

CAS RN 1449144-63-1

IUPAC Namn: {5-[(2-chlorophenyl)carbamoyl]-2-fluorophenyl}boronic acid
Synonymer: 5-[(2-chlorophenyl)carbamoyl]-2-fluorophenylboronic acid
Molekylvikt (g/mol): 293.49
Molekylär sammansättning: C13H10BClFNO3
InChi Key: XLAINFWLAVXHRA-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OB(O)C1=C(F)C=CC(=C1)C(=O)NC1=CC=CC=C1Cl
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat