missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

5-(2-Chlorophenylcarbamoyl)-2-fluorobenzeneboronic acid, 97%, Thermo Scientific™

Produktkod. 15461226
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15461226 250 mg 250mg
15451226 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15461226 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H54470.MD
Request Bulk or Custom Format

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1449144-63-1
Molekylformel C13H10BClFNO3
Molekylvikt (g/mol) 293.485
MDL-nummer MFCD20040195
InChI-nyckel XLAINFWLAVXHRA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-2-chlorophenylcarbamoyl-2-fluorobenzeneboronic acid, 5-2-chlorophenyl carbamoyl-2-fluorophenylboronic acid, 5-2-chlorophenylcarbamoyl-2-fluorophenylboronic acid
PubChem CID 73995825
IUPAC-namn [5-[(2-chlorophenyl)carbamoyl]-2-fluorophenyl]boronic acid
LEDER B(C1=C(C=CC(=C1)C(=O)NC2=CC=CC=C2Cl)F)(O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 5-(2-Chlorophenylcarbamoyl)-2-fluorobenzeneboronic acid
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 293.48
Procent renhet 97%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.