CAS RN 1449598-06-4
IUPAC Namn:
—
Synonymer:
—
Molekylvikt (g/mol):
—
Molekylär sammansättning:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
av
1
Resultat
1
RG7800, MedChemExpress
MedChemExpress RG7800 is a SMN2 splicing modifier. RG7800 has the potential for spinal muscular atrophy treatment.