CAS RN 145-14-2
IUPAC Namn:
—
Synonymer:
—
Molekylvikt (g/mol):
—
Molekylär sammansättning:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
av
1
Resultat
1
Delta4-Pregnen-20Alpha-ol-3-one, TRC
CAS: 145-14-2 Molekylformel: C21 H32 O2 Molekylvikt (g/mol): 316.48 Synonym: Progesterone EP Impurity B IUPAC-namn: (8S,9S,10R,13S,14S,17S)-17-[(1S)-1-hydroxyethyl]-10,13-dimethyl-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one LEDER: C[C@H](O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C