Läs mer
Delta4-Pregnen-20Alpha-ol-3-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 20(S)-Hydroxy Progesterone |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H32O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h12-13,16-19,22H,4-11H2,1-3H3/t13-,16-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1 |
| Formel vikt | 316.2402 |
| Procent renhet | >95% |