accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CH3CNHNNNOHNNHSCH3OOCH3SOHOO

CAS RN 147221-93-0

IUPAC Namn: N-[2-(4-{3-[(propan-2-yl)amino]pyridin-2-yl}piperazine-1-carbonyl)-1H-indol-5-yl]methanesulfonamide; methanesulfonic acid
Synonymer: delavirdine mesylate delavirdine mesilate delavirdine monomethanesulfonate delavirdine methanesulfonate
Molekylvikt (g/mol): 552.67
Molekylär sammansättning: C23H32N6O6S2
InChi Key: MEPNHSOMXMALDZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CS(O)(=O)=O.CC(C)NC1=CC=CN=C1N1CCN(CC1)C(=O)C1=CC2=CC(NS(C)(=O)=O)=CC=C2N1
Kvantitet 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Färg 
  • (4)
Kvalitet 
  • (4)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat