Läs mer
Delavirdine Mesylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Delavirdine mesylate |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H28N6O3S.CH4O3S/c1-15(2)24-19-5-4-8-23-21(19)27-9-11-28(12-10-27)22(29)20-14-16-13-17(26-32(3,30)31)6-7-18(16)25-20;1-5(2,3)4/h4-8,13-15,24-26H,9-12H2,1-3H3;1H3,(H,2,3,4) |
| Formel vikt | 552.1825 |