CAS RN 150168-54-0
IUPAC Namn:
—
Synonymer:
—
Molekylvikt (g/mol):
—
Molekylär sammansättning:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
av
1
Resultat
1
4-Amino Fluconazole Bromide, TRC
CAS: 150168-54-0 Molekylformel: C13 H14 F2 N7 O . Br Molekylvikt (g/mol): 402.2 Synonym: 4H-1,2,4-Triazolium, 4-amino-1-[2-(2,4-difluorophenyl)-2-hydroxy-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propyl]-, bromide (1:1),1H-1,2,4-Triazolium, 4-amino-1-[2-(2,4-difluorophenyl)-2-hydroxy-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propyl]-, bromide (9CI) IUPAC-namn: 1-(4-amino-1,2,4-triazol-1-ium-1-yl)-2-(2,4-difluorophenyl)-3-(1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol;bromide LEDER: [Br-].Nn1cn[n+](CC(O)(Cn2cncn2)c3ccc(F)cc3F)c1