Läs mer
4-Amino Fluconazole Bromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Amino Fluconazole Bromide |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H14F2N7O.BrH/c14-10-1-2-11(12(15)3-10)13(23,4-21-7-17-6-18-21)5-22-9-20(16)8-19-22;/h1-3,6-9,23H,4-5,16H2;1H/q+1;/p-1 |
| Formel vikt | 401.0411 |