CAS RN 153719-38-1
IUPAC Namn:
—
Synonymer:
—
Molekylvikt (g/mol):
—
Molekylär sammansättning:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
av
1
Resultat
1
3-Methyl-4-nitroimino-tetrahydro-1,3,5-oxadiazine, TRC
CAS: 153719-38-1 Molekylformel: C4 H8 N4 O3 Molekylvikt (g/mol): 160.13 Synonym: 3-Methyl-4-nitroimino-tetrahydro-1,3,5-oxadiazine IUPAC-namn: N-(3-methyl-1,3,5-oxadiazinan-4-ylidene)nitramide LEDER: CN1COCNC1=N[N+](=O)[O-]