missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3-Methyl-4-nitroimino-tetrahydro-1,3,5-oxadiazine, TRC

Produktkod. 30006629
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30006629 5 g
30006246 1 g
30004533 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30006629 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3238505G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 153719-38-1
Molekylformel C4 H8 N4 O3
Molekylvikt (g/mol) 160.13
Synonym 3-Methyl-4-nitroimino-tetrahydro-1,3,5-oxadiazine
IUPAC-namn N-(3-methyl-1,3,5-oxadiazinan-4-ylidene)nitramide
LEDER CN1COCNC1=N[N+](=O)[O-]

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3-Methyl-4-nitroimino-tetrahydro-1,3,5-oxadiazine
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C4H8N4O3/c1-7-3-11-2-5-4(7)6-8(9)10/h2-3H2,1H3,(H,5,6)
Formel vikt 160.0596
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.