CAS RN 159496-16-9
IUPAC Namn:
—
Synonymer:
—
Molekylvikt (g/mol):
—
Molekylär sammansättning:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
av
1
Resultat
1
[1',2',3',4',5'-13C5]Uridine, TRC
CAS: 159496-16-9 Molekylformel: 13C5 C4 H12 N2 O6 Molekylvikt (g/mol): 249.16 Synonym: Uridine-1',2',3',4',5'-13C5 (9CI),[1',2',3',4',5'-13C5]Uridine,1-(β-D-Ribofuranosyl-1,2,3,4,5-13C5)-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione,1-(β-D-Ribofuranosyl-1,2,3,4,5-13C5)uracil IUPAC-namn: 1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxy(1^{13}C)methyl)(2,3,4,5-^{13}C_{4})oxolan-2-yl]pyrimidine-2,4-dione LEDER: O[13CH2][13C@H]1O[13C@H]([13C@H](O)[13C@@H]1O)N2C=CC(=O)NC2=O