Läs mer
[1',2',3',4',5'-13C5]Uridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Uridine-1',2',3',4',5'-13C5 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12N2O6/c12-3-4-6(14)7(15)8(17-4)11-2-1-5(13)10-9(11)16/h1-2,4,6-8,12,14-15H,3H2,(H,10,13,16)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1/i3+1,4+1,6+1,7+1,8+1 |
| Formel vikt | 249.0863 |